Learn More
Human STAM (STAM1) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32155578 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32155578 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2591581Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human STAM (STAM1) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: STAM (STAM1) knockout HEK-293T