Learn More
Human STRADB (ALS2CR2) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32151993 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32151993 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2633721Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human STRADB (ALS2CR2) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: STRADB (ALS2CR2) knockout HEK-293T