Learn More
Human SUGP2 (SFRS14) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32156185 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32156185 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2633751Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human SUGP2 (SFRS14) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SUGP2 (SFRS14) knockout HeLa