missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SULT1E1 (aa 175-246) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30211700
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30211700 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30211700

Marke: Invitrogen™ RP95112

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (78%), Rat (78%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-55963 (PA5-55963. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Sulfotransferase enzymes catalyze the sulfate conjugation of many hormones, neurotransmitters, drugs, and xenobiotic compounds. These cytosolic enzymes are different in their tissue distributions and substrate specificities. The gene structure (number and length of exons) is similar among family members. This gene encodes a protein that transfers a sulfo moiety to and from estrone, which may control levels of estrogen receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P49888
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 6783
Name Human SULT1E1 (aa 175-246) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias EST; EST-1; EST-2; EST-3; EST-6; estrogen sulfotransferase; Estrogen sulfotransferase, isoform 3; estrogen sulfotransferase, testis isoform; estrone sulfotransferase; ST1E1; Ste; ste2; Sulfotransferase 1E1; sulfotransferase family 1 E member 1; sulfotransferase family 1 E, estrogen-preferring, member 1; sulfotransferase family 1 E, member 1; sulfotransferase, estrogen preferring; sulfotransferase, estrogen-preferring; SULT1E1
Gebräuchliche Bezeichnung SULT1E1
Gensymbol Sult1e1
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz VKSWWEKGKSPRVLFLFYEDLKEDIRKEVIKLIHFLERKPSEELVDRIIHHTSFQEMKNNPSTNYTTLPDEI
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.