Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes SVCam-1
Artikelnummer. 15591777
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 15591777
Marke: Invitrogen™ BMS232TEN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes sVCAM-1
  • Konjugatmischung mit Biotin-Konjugat (monoklonaler Anti-Human-sVCAM-1-Antikörper, gemischt mit Streptavidin-HRP
  • Human-sVCAM-1-Standard, gefriergetrocknet, 200 ng/ml nach Rekonstitution
  • Kontrolle hoch, gefriergetrocknet
  • Kontrolle niedrig, gefriergetrocknet
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Blauer Farbstoff
  • Grüner Farbstoff
  • Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis von humanen sVCAM-1.
Der ELISA für das humane vaskuläre Zelladhäsionsmolekül 1 (humanes VCAM-1) quantifiziert humanes VCAM-1 in Humanserum, Plasma, Fruchtwasser oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes VCAM-1.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes VCAM-1 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P19320
Assay-Bereich 3.15 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,6 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Fruchtwasser, Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7412
Gensymbol CD106, INCAM-100
Interassay-VK 5.2 %
Intraassay-VK 3.1 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Fruchtwasser, 100 μl; Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Vaskuläres Zelladhäsionsprotein 1, CD106-Antigen
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke