missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human t-Plasminogen Activator/tPA Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18761639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18761639 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18761639 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF7449SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

t-Plasminogen Activator/tPA Polyclonal specifically detects t-Plasminogen Activator/tPA in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen t-Plasminogen Activator/tPA
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P00750
Gen-Alias Alteplase, DKFZp686I03148, EC 3.4.21, EC 3.4.21.68, plasminogen activator, tissue, plasminogen activator, tissue type, PLAT, reteplase, tissue plasminogen activator (t-PA), tissue-type plasminogen activator, TPA, T-PA, t-plasminogen activator, tPlasminogen Activator
Gensymbole PLAT
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human t-Plasminogen Activator/tPA Ser36-Pro562 Accession # P00750
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5327
Testspezifität Detects human t-Plasminogen Activator/tPA in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.