missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human TACI Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17872883
Click to view available options
Menge:
100 μg
2 x 500 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17872883

Marke: Gibco™ 3101720UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

310-17-1MG will be provided as 2 x 500 μg (310-17-500UG). Recombinant Human TACI is a soluble 159 amino acid polypeptide (17.8 kDa) comprising the TNFR homologous, cysteine-rich extracellular domain of the TACI protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Members in the TNF superfamily regulate immune responses and induce apoptosis. Two novel members in the TNF family were recently identified and designated BAFF/BLyS/TALL-1/THANK/zTNF4 and April/TALL-2, respectively. BAFF was characterized as a B cell activator since it induced B cell proliferation and immunoglobulin secretion. April regulates immunological and non-immunological cell growth. Three receptors, BCMA, TACI, and BAFF-R, for BAFF and April were recently identified. TACI, like BCMA, binds BAFF and April. TACI and its ligands regulate humoral immune responses, activate NF-kappa-B and c-jun N-terminal kinase, and are involved in B cell associated autoimmune diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer O14836
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 23495
Molekulargewicht 17.8 kDa
Name Human TACI
Menge 20 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/ μg
Gen-Alias 1200009E08Rik; CD267; CVID; CVID2; IGAD2; NEWGENE_1595998; RYZN; TACI; TNF receptor superfamily member 13 B; Tnfrsf13b; TNFRSF14B; transmembrane activator and calcium-modulating and cyclophilin ligand interactor; transmembrane activator and CAML interactor; tumor necrosis factor receptor 13 B; tumor necrosis factor receptor superfamily member 13 B; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 13 B
Gebräuchliche Bezeichnung TACI
Gensymbol TNFRSF13B
Biologische Aktivität Determined by its ability to block human BAFF induced T2B cell survival using a concentration range of 1.0-3.0 ug/ml
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz SGLGRSRRGG RSRVDQEERF PQGLWTGVAM RSCPEEQYWD PLLGTCMSCK TICNHQSQRT CAAFCRSLSC RKEQGKFYDH LLRDCISCAS ICGQHPKQCA YFCENKLRSP VNLPPELRRQ RSGEVENNSD NSGRYQGLEH RGSEASPALP GLKLSADQV
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt