Learn More
Gibco™ Human TACI Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
310-17-1MG will be provided as 2 x 500 μg (310-17-500UG). Recombinant Human TACI is a soluble 159 amino acid polypeptide (17.8 kDa) comprising the TNFR homologous, cysteine-rich extracellular domain of the TACI protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | O14836 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 23495 |
| Molekulargewicht | 17.8 kDa |
| Name | Human TACI |
| Menge | 250 μg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |