Learn More
Invitrogen™ Human DCAF12 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15205059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15205059 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15205059 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1053
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 15 amino acids near the carboxy terminus of human TCC52. PEP-1053 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20939.
Cancer-testis (CT) antigens are a type of antigen whose expression is highly restricted, primarily in normal testis, but aberrantly in different tumor types. Their immunogenicity in cancer patients makes them prime targets for immunotherapy of human tumors. One such CT antigen is TCC52, a novel centrosomal protein. TCC52 is a WD repeat-containing protein that interacts with the COP9 signalosome, a macromolecular complex that interacts with cullin-RING E3 ligases and regulates their activity by hydrolyzing cullin-Nedd8 conjugates. The normal biological function of this protein is not known at this time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 25853
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q5T6F0
Gebräuchliche Bezeichnung DCAF12
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias 1500001L20Rik; 5830424K06Rik; AA420338; AI851081; cancer/testis antigen 102; centrosome-related protein TCC52; CT102; Dcaf12; DDB1 and CUL4 associated factor 12; DDB1- and CUL4-associated factor 12; Kiaa1892; LOC682812; similar to WD repeat domain 40A; TCC52; Testis cancer centrosome-related protein; WD repeat domain 40A; WD repeat-containing protein 40A; WDR40A
Gensymbol DCAF12
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS