Learn More
Proteintech™ Humanes TDP-43 ELISA-Kit
Artikelnummer. 16851436 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies Packungsgröße
16851436 Human 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16851436 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE0000596T
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
KE00005 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), das zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem TDP-43 verwendet
  • TARDBP wurde erstmals als Transkriptionsrepressor entdeckt, der an chromosomal integrierte TAR-DNA bindet und die HIV-1-Transkription unterdrückt.
  • Es wurde berichtet, dass es das alternative Spleißen des CFTR-Gens reguliert. Neumann et al. (2006) fanden heraus, dass eine hyperphosphorylierte, ubiquitinierte und gespaltene Form von TARDBP, bekannt als pathologisches TDP43, das wichtigste Krankheitsprotein bei Ubiquitin-positiver, Tau- und Alpha-Synuclein-negativer Frontotemporaler Demenz (FTLD-U) und bei Amyotropher Lateralsklerose (ALS) ist.
  • KE00005 wird zur Quantifizierung des TDP-43-Spiegels in vivo verwendet und eignet sich für Serum- oder Plasmaproben.
  • KE00009 wird zur Quantifizierung des TDP-43-Spiegels in vivo verwendet und eignet sich für Proben aus Liquor und Zelllysaten.
  • Der Assay erkennt Human TDP-43. Ein für TDP-43 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
  • Das TDP-43-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für TDP-43 spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene TDP-43-Protein zu erkennen. Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
Specifications
Zugriffsnummer NP_031401
Assay-Bereich 78,1 bis 5000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 5 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 23435
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID Q13148
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 96TEST Human TDP-43 ELISA Kit
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine