missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human TfR/Transferrin R/CD71 ELISA Kit

Artikelnummer. p-7219660
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17195229

Marke: Invitrogen™ EH448RBX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human TfR/Transferrin R/CD71 quantitates human TfR/Transferrin R/CD71 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TfR/Transferrin R/CD71.

Die zelluläre Aufnahme von Eisen erfolgt über eine Rezeptor-vermittelte Endozytose des Ligand-besetzten Transferrin-Rezeptors in spezialisierte Endosome. Die endosomale Versauerung führt zur Freisetzung von Eisen. Der Apotransferrin-Rezeptor-Komplex wird dann zur Zelloberfläche mit einer Rückkehr zum neutralen pH-Wert und dem damit einhergehenden Verlust der Affinität von Apotransferrin für seinen Rezeptor wiederverwertet. Der Transferrin-Rezeptor ist für die Entwicklung von Erythrozyten sowie des Nervensystems erforderlich. Der Serumtransferrin-Rezeptor (sTfR) wird als Mittel zum Nachweis des Missbrauchs von Erythropoietin (EPO) durch Sportler und als diagnostischer Test für Anämien verwendet, die sich aus einer Reihe von Erkrankungen oder Zuständen ergeben, darunter rheumatoide Arthritis, Schwangerschaft, Reizdarmsyndrom und bei HIV-Patienten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer 2610028K12Rik; AI195355; AI426448; AU015758; CD-Antigen CD71; CD71; E430033M20Rik; I79_000642; IMD46; Brusttumorvirus-Rezeptor 1; Mtvr1; Mtvr-1; p90; sTfR; T9; TFR; tfR1; Tfrc; TR; Transferrin-Rezeptor; Transferrin-Rezeptor (p90, CD71); Transferrin-Rezeptorprotein 1; Transferrin-Rezeptorprotein 1, Serumform; Trfr
Assay-Bereich 0,819 bis 200 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,81 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P02786.
Gensymbol TFRC
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Transferrin-Rezeptor (CD71)
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt