missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TGF-beta RII PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18735967
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
25 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
18735967 100 Tests 100 Tests
18786057 25 Tests 25 Tests
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18735967

Marke: R&D Systems FAB2411P100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

TGF-beta RII Polyclonal specifically detects TGF-beta RII in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TGF-beta RII
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat R-PE
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P37173.2
Gen-Alias AAT3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, FAA3, HNPCC6, LDS1B, LDS2B, MFS2, RIIC, TAAD2, tbetaR-II, TGF-beta receptor type II, TGF-beta receptor type IIB, TGF-beta receptor type-2, TGF-beta type II receptor, TGFbetaRII, TGFbeta-RII, TGFBR2, TGF-bRII, TGFR-2, transforming growth factor beta receptor type IIC, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa), transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 1, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 2, transforming growth factor, beta receptor II (70-80kD), Transforming growth factor-beta receptor type II
Gensymbole TGFBR2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TGF-beta RII Ile24-Asp159 Accession # P37173.2
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7048
Testspezifität Detects human TGF-beta RII in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) TGF-beta RII and less than 1% cross-reactivity with recombinant human TGF-beta RIII and rmTGF-beta RI is observed.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.