Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes TGF-alpha
Artikelnummer. 15415143
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
15415143 96 Tests 1 Set
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15415143
Marke: Invitrogen™ EHTGFA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Sandwich-ELISA-Kit
Der Human Transformierende Wachstumsfaktor (TGFα)-ELISA quantifiziert Hu TGFα in Humanserum, -plasma und -zellkulturmedien. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu TGFα. Verfahrensprinzip Der Human TGFα-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Transformierender Wachstumsfaktor (TGF) alpha ist ein einkettiges 50aa-Polypeptid, das aus der Aufspaltung von transmembranen pro-TGF alpha abgeleitet wird. TGF alpha ist zu 42 % mit dem epidermalen Wachstumsfaktor (EGF) identisch, bindet den EGF-Rezeptor und aktiviert nachgelagerte Signalwege. TGF alpha wird durch aktivierte Makrophagen, Keratinozyten, Epithelzellen und eine Vielzahl von Tumorableitungen und transformierten Zelllinien exprimiert. Dieser Wachstumsfaktor vermittelt Zellproliferation und -migration sowie zelluläre Transformation. Die Überexpression von TGF alpha wurde mit einer Vielzahl von Krebserkrankungen, einschließlich der Brust, des Dickdarms und des Magens, in Verbindung gebracht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01135
Assay-Bereich 1.37 bis 1000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 3 pg/mL
Kalibrierbereich 3 bis 1000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes ALCAM, Angiopoietin-1, Angiostatin, B7-1, BMP-7, CD30, CD40, CD40 Ligand, CTLA-4, CXCL16, Dkk-4 , DR6, Endostatin, E-Selectin, HB-EGF, ICAM-2, IGF-II, IL-10 Ra, IL-10 Rb, IL- 13 Ra1, IL-18 BPa, IL-18 Rb, IL-18, IL-2 Ra, MMP-1, IL-2 Rb, IL-2 Rg, IL-21 R, MMP-2 , MMP-3, MMP-10, MMP-13).
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7039
Gensymbol TGFA
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Angiogenese
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym TFGA
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min