Learn More
Gibco™ Human Thrombomodulin (BDCA-3) Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human Thrombomodulin is a 51.4 kDa, 491-amino-acid length glycoprotein containing the extracellular domain of thrombomodulin. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P07204 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 7056 |
| Molekulargewicht | 51.4 kDa |
| Name | Human Thrombomodulin (BDCA-3) |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | HEK293 cells |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |