missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Thrombopoietin/Tpo Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 30279914
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30279914 25 μg 25 Mikrogramm
30279927 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279914

Marke: R&D Systems MAB11609SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Thrombopoietin/THPO Monoclonal antibody specifically detects Thrombopoietin/THPO in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Thrombopoietin/THPO
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1065103
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 μg/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-Zugriffsnummer P40225
Gen-Alias Megakaryocyte colony-stimulating factor, Megakaryocyte growth and development factor, megakaryocyte stimulating factor, MGDF, MGDFC-mpl ligand, MKCSF, MK-CSF, ML, MPL ligand, MPLLG, MPLLGMGC163194, Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand, THCYT1, THPO, thrombopoietin, thrombopoietin nirs variant 1, Tpo, TPOMKCSF
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived human Thrombopoietin/Tpo, Ser22-Gly353, Accession # P40225
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7066
Rekonstitution Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.