missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Thromboxane B2 ELISA Kit

Artikelnummer. 18067384
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18067384

Marke: Invitrogen™ EEL061

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den quantitativen Nachweis von humanem Thromboxan B2

Thromboxane B2 is an inactive metabolite/product of thromboxane A2. It itself is not involved in platelet activation and aggregation in case of a wound, but its precursor, thromboxane A2 is. Thromboxane A2 synthesis is the target of the drug aspirin, which inhibits the COX-1 enzyme (the source of thromboxane A2 in platelets).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 78,13 bis 5000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 46.88 pg/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK <10%
Intraassay-VK <10
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma 50 μL, Serum 50 μL
Lagerungsbedingungen Informationen zur komponentenspezifischen Lagertemperatur finden Sie in der Produktdokumentation.
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 30 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt