Learn More
Human Thyroid Total RNA for QuantiGene Assays
Artikelnummer. 32096668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32096668 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32096668 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. QS0631
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Spezies Human
Probentyp RNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäurenquantifizierung
Produkttyp Gesamt-RNA
Menge 10 μg
Probenquelle Gepooltes Normalgewebe
Versandbedingung Trockeneis