Beschreibung
- Der Assay erkennt Human TIMP2. Ein für TIMP2 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet
- Das TIMP2-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer weiterer für Human TIMP2 spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Human TIMP2-Protein zu erkennen.
- Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
- TIMP2, ein 21-kDa-Protein, ist ein Mitglied der Familie der Matrix-Metalloproteinase-Inhibitoren, die vier Mitglieder umfasst (TIMP1, TIMP2, TIMP3 und TIMP4).
- Gewebsinhibitoren von Metalloproteinasen (TIMPs) sind vielseitige Moleküle, die über ihre klassische Proteinase-Hemmfunktion hinausgehende Eigenschaften aufweisen.
- TIMP-2 ist das einzige TIMP, das sowohl als MMP-Inhibitor als auch als Aktivator fungiert, da es mit Membran-MMP vom Typ 1 und pro-MMP2 interagieren kann, um die Aktivierung von pro-MMP2 in seine aktive Form zu erleichtern.
- TIMP2 kann durch Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) viele physiologische Vorgänge wie Tumorwachstum, Metastasierung und Angiogenese regulieren.
- Der TIMP2-Knockout führte zu einer übergroßen Aktivierung des konstitutiven MMP9 und einer unerwünschten MI-Neumodellierung in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | BC071586 |
| Assay-Bereich | 31,25 bis 2000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,3 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 7077 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human TIMP2 ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine