missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TL1A/TNFSF15 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18718799
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18718799 25 μg 25 Mikrogramm
18727079 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18718799

Marke: R&D Systems MAB74421SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TL1A/TNFSF15 Monoclonal specifically detects TL1A/TNFSF15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TL1A/TNFSF15
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 2116D
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 0.3-25 ug/mL, Neutralization 0.04-0.2 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer O95150
Gen-Alias MGC129934, MGC129935, TL1A, TL1Vascular endothelial cell growth inhibitor, TNF superfamily ligand TL1A, TNFSF15, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 15, tumor necrosis factor ligand superfamily member 15, vascular endothelial growth inhibitor-192A, VEGI, VEGI192A, VEGITNF ligand-related molecule 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen E. coli-derived recombinant human TL1A/TNFSF15 Leu72-Leu251 Accession # O95150
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9966
Testspezifität Detects human TL1A/TNFSF15 in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.