Learn More
Human TL1A/TNFSF15 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
197.40 € - 467.25 €
Spezifikation
Antigen TL1A/TNFSF15
Klon 2116D
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 0.3-25 ug/mL, Neutralization 0.04-0.2 ug/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18718799
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB74421-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
209.00 €
197.40 € / 25 Mikrogramm
Sparen 11.60 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18727079
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB74421-100
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
494.00 €
467.25 € / 100 Mikrogramm
Sparen 26.75 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TL1A/TNFSF15 Monoclonal specifically detects TL1A/TNFSF15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
Spezifikation
Spezifikation
TL1A/TNFSF15
Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 0.3-25 ug/mL, Neutralization 0.04-0.2 ug/mL
Monoclonal
Rabbit
Human
O95150
9966
IgG
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
2116D
Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
MGC129934, MGC129935, TL1A, TL1Vascular endothelial cell growth inhibitor, TNF superfamily ligand TL1A, TNFSF15, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 15, tumor necrosis factor ligand superfamily member 15, vascular endothelial growth inhibitor-192A, VEGI, VEGI192A, VEGITNF ligand-related molecule 1
E. coli-derived recombinant human TL1A/TNFSF15 Leu72-Leu251 Accession # O95150
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human TL1A/TNFSF15 in direct ELISAs and Western blots.