missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes TLR-2

Artikelnummer. 17115249
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Unit Size:
1 Stück
96 Stück
Product Code. Menge unitSize
17115249 5 x 96 Tests 1 Stück
17174763 96 Tests 96 Stück
2 options
This item is not returnable. View return policy

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Product Code. 17115249

Brand: Invitrogen™ EH459RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human TLR-2 quantitates human TLR-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TLR-2.

TLR2 gehört zur Familie der Toll-ähnlichen-Rezeptoren (TLR), die eine bedeutende Rolle bei der Erkennung von Krankheitserregern und der Aktivierung des angeborenen Immunsystems spielt. TLR-Proteine wirken über Adaptermoleküle wie MyD88 und TIRAP, um verschiedene Kinasen und Transkriptionsfaktoren wie Proteinkinase C (PKC) Alpha/Beta und NF-Kappa-B zu aktivieren. TLR2 kann Heterodimere entweder mit TLR1 oder TLR6 bilden und als Heterodimer zahlreiche bakterielle und mycoplasmatische Lipoproteine erkennen. TLRs sind von Drosophila bis zum Menschen hochkonserviert und weisen strukturelle und funktionelle Ähnlichkeiten auf. Die verschiedenen TLRs weisen unterschiedliche Expressionsmuster auf. TLR2 wird am häufigsten in peripheren Blutleukozyten exprimiert und vermittelt durch Stimulation von NF-kappaB die Wirtsreaktion auf grampositive Bakterien und Hefe. TLR2 trägt zur Erkennung pathogen-assoziierter molekularer Muster (PAMPs) bei, die auf Infektionserregern exprimiert werden, und vermitteln die Produktion von Zytokinen, die für die Entwicklung einer wirksamen Immunität erforderlich sind. Zehn menschliche Homologe von TLRs (TLR1-10) wurden bereits beschrieben. TLR2 wird in menschlichen Zellen wie Mandeln, Mikroglia, Lymphknoten und Wurmfortsätzen, aktivierten B-Zellen in Keimzentren exprimiert. CD14+ Monozyten exprimieren am meisten TLR2, gefolgt von CD15+ Granulozyten, CD19+ B-Zellen und CD3+ T-Zellen. Die Expression von TLR2 auf verschiedenen Zelltypen wird durch verschiedene Immunreaktionsmodifikatoren reguliert. LPS, GM-CSF, IL-1 und IL-10 regulieren TLR2 beispielsweise nach oben, während IL-4, IFN-Gamma und TNF die TLR2-Expression in Monozyten nach unten regulieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zugriffsnummer CD282; Ly105; TIL4; Tlr2; TLR-2; Toll-ähnlicher Rezeptor 2; Toll/Interleukin-1 Rezeptor-ähnliches Protein 4; Toll-ähnlicher Rezeptor; Toll-ähnlicher Rezeptor 2; Toll-ähnlicher Rezeptor 2 Variante 1; Toll-ähnlicher Rezeptor 2 Variante 2; Toll-ähnlicher Rezeptor, Exon 1 a_; Toll-ähnlicher Rezeptor, Exon 1 b; Toll-ähnlicher Rezeptor, Exon 1 b_; Toll-ähnlciher-Rezeptor2, Exon 1 A.
Assay-Bereich 0,32 bis 80 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,32 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) O60603.
Gensymbol Tlr2.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel TLR2.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.