Learn More
Invitrogen™ Human TMEM253 (aa 78-99) Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30206952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30206952 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30206952 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP104042
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (77%), Rat (77%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-64200. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P0C7T8
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neutralization, Control
Zusammensetzung PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 643382
Name Human TMEM253 (aa 78-99) Control Fragment
pH-Bereich 7.4
Reinigungsverfahren Purified
Menge 100 μl
Lagerungsbedingungen -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorischer Status RUO
Gen-Alias C14orf176; C14orf95; NCRNA00220; TMEM253; Transmembrane protein 253; transmembrane protein C14orf176
Gebräuchliche Bezeichnung TMEM253
Gensymbol TMEM253
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz GTVTLELRRAPRLWKVRAMMIF
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining