Learn More
Human TOMM7 (TOM7) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143807 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32143807 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2587311Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human TOMM7 (TOM7) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TOMM7 (TOM7) knockout HEK-293T