missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human TOR1B (aa 70-173) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30212509
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30212509 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30212509

Marke: Invitrogen™ RP90261

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (93%), Rat (93%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-53079 (PA5-53079. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

TOR1B may serve as a molecular chaperone assisting in the proper folding of secreted and/or membrane proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer O14657
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 27348
Name Human TOR1B (aa 70-173) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 2610016F05Rik; DQ1; FKSG18; TOR1B; Torsin ATPase-1 B; torsin B; torsin family 1 member B; torsin family 1, member B; torsin family 1, member B (torsin B); torsin-1 B; torsinB
Gebräuchliche Bezeichnung TOR1B
Gensymbol TOR1B
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz LDLEEKLFGQHLATEVIFKALTGFRNNKNPKKPLTLSLHGWAGTGKNFVSQIVAENLHPKGLKSNFVHLFVSTLHFPHEQKIKLYQDQLQKWIRGNVSACANSV
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.