missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Total HGFR/c-MET DuoSet IC ELISA
Click to view available options
Verpackungsmenge:
15 Platten
2 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human Total HGF R/c-MET DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human HGFR/c-MET.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA Development Kit for Intracellular Proteins |
| Menge | 1 Kit |
| Spezies | Human |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 125.00 to 8000 pg/mL |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 4233 |
| Synonym | AUTS9, c-Met, cMET, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF R, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, MET, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met |
| Verpackungsmenge | 15 Platten |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur