Learn More
R&D Systems™ Human Total MMP-1 DuoSet ELISA
Beschreibung
The Human Total MMP-1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human MMP-1.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Immunassay-Kit-Format | 96-well Plate |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Ausreichend für | Fifteen 96-well plates |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 4312 |
| Kitinhalt | 96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stop Solution, Substrate Solution, Wash Buffer |
| Menge | 1 Kit (für 15 Platten) |
| Mehr anzeigen |