missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Transferrin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18730848
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18730848 100 μg 100 Mikrogramm
18724069 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18730848

Marke: R&D Systems AF2914100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Antibody

Transferrin specifically detects Transferrin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Transferrin
Anwendungen Western Blot
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Alias ApoTransferrin, Beta-1 metal-binding globulin, DKFZp781D0156, EC 3.4.21, HoloTransferrin, PRO1557, PRO2086, serotransferrin, Siderophilin, TF, transferrin
Wirtsspezies Goat
Immunogen Human plasma-derived
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7018
Testspezifität Detects Human Transferrin in ELISAs. Detects human Transferrin and Apo-Transferrin in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.