Learn More
Invitrogen™ Human Troponin I ProQuantum Immunoassay Kit
Artikelnummer. 17195772
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17195772 96 Tests 96 Stück
17173219 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17195772 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A46074
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ELISA
Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.
  • High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods
  • Broad dynamic range-≥5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range
  • Small sample consumption-use 2–5 μL of sample (compared to 75 μL for triplicate wells with other methods)
  • Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps
  • No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument
Herztroponin I (herzspezifisches Troponin I, TnI, Troponin I) ist ein integrales Hemmprotein im Herzmuskel und Teil eines Komplexes mit Troponin C (TNC) und Troponin T (TnT). Die TnT-Untereinheit von Troponin bindet an Tropomyosin-t-Form, einem Troponin-Tropomyosin-Komplex, der durch die Bindung von TnI an Aktin innerhalb der dünnen Muskelfasern verankert ist. Die strukturelle Veränderung, die sich aus der Bindung von Kalzium an bestimmte Stellen der regulatorischen TNC-Untereinheit ergibt, löst den Hemmbereich von TnI aus dem Aktin, wodurch das Molekularmotor-Proteins Myosin angelagert wird, so dass Muskelkontraktion und damit Bewegungen ermöglicht werden. Die Messungen der TnI- und TnT-Blutwerte sind ein wichtiger diagnostischer Indikator für Herzmuskelschäden und können zur Unterscheidung zwischen Angina pectoris und Myokardinfarkt bei Patienten mit Brustschmerzen eingesetzt werden. Herztroponin I hemmt erwiesenermaßen auch die Angiogenese in vivo und in vitro. Mutationen im Herztroponin I-Gen führen zu einer familiären hypertrophen Kardiomyopathie 7 (CMH7) und einer familiären restriktiven Kardiomyopathie (RCM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer cardiac troponin I; cardiac troponin I isoform; cardiomyopathy, dilated 2 A (autosomal recessive); CMD1FF; CMD2A; CMH7; cTNI; MGC116817; RCM1; Tn1; TnI; TNNC1; Tnni3; Tpn1; troponin 1, type 3; troponin I type 3 (cardiac); troponin I, cardiac 3; troponin I, cardiac muscle; troponin I, cardiac muscle-like; troponin I3, cardiac type
Assay-Bereich 0,32 bis 25.000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: <0,3 pg/ml
Konjugat FAM™
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) qPCR-Instrumente
Gen-ID (Entrez) P19429.
Gensymbol TNNI3
Kitinhalt Assay Dilution Buffer Antibody-Conjugate A Antibody-Conjugate B Antibody-Conjugate Dilution Buffer Standard Master Mix Ligase, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Kardiales Troponin I
Prüfzeit 30 min
Gesamte Assay-Zeit 2 Std.