missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humane Tryptase Beta-2/TPSB2
Beschreibung
Human Tryptase beta-2/TPSB2 quantitates human Tryptase beta-2/TPSB2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Tryptase beta-2/TPSB2.
TSB2 ist ein proteinkodierendes Gen. Tryptasen umfassen eine Familie trypsinähnlicher Serinproteasen, die Peptidase-Familie S1. Tryptasen sind enzymatisch nur als heparinstabilisierte Tetramere aktiv und gegen alle bekannten endogenen Proteinase-Inhibitoren resistent. Mehrere Tryptase-Gene sind auf dem Chromosom 16p13.3 geclustert. Diese Gene zeichnen sich durch verschiedene Merkmale aus. Sie haben einen sehr gut erhaltenen 3'-UTR und enthalten Tandem-Wiederholungssequenzen an der 5'-Flanke sowie 3'-UTR, von denen angenommen wird, dass sie eine Rolle bei der Regulierung der mRNA-Stabilität spielen. Diese Gene haben ein Intron unmittelbar vor dem Met-Startcodon, das die Transkriptionsinitiationsstelle von der Proteincodierungssequenz trennt. Diese Eigenschaft ist charakteristisch für Tryptasen, aber untypisch für andere Gene. Die Allele dieses Gens weisen eine ungewöhnliche Menge an Sequenzvariationen auf, so dass man früher annahm, dass die Allele zwei getrennte Gene, beta II und beta III, darstellen. beta-Tryptasen scheinen die wichtigsten in Mastzellen exprimierten Isoenzyme zu sein, während in Basophilen alpha-Tryptasen vorherrschen. Tryptasen werden als Mediatoren in der Pathogenese von Asthma und anderen allergischen und entzündlichen Erkrankungen assoziiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AV011504; EC 3.4.21; EC 3.4.21.59; Mastzellprotease 6; Mastzell-Tryptase beta II; Mastzell-Tryptase beta III; Mcp6; Mcp-6; Mcpt6; MMCP-6; rMCP-6; Testikulargewebeprotein Li 163; TPS2; TPS2Tryptase beta-2; Tpsb2; Tryptase beta 2; Tryptase beta 2 (Gen/Pseudogen); Tryptase beta II; Tryptase beta III; Tryptase beta-2; Tryptase II; Tryptase III; Tryptase-2; TryptaseB; TryptaseC; Tryptase-C |
| Assay-Bereich | 2 bis 500 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P20231. |
| Gensymbol | Tpsb2. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?