missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human TSG Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17800503
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17800503

Marke: Gibco™ 12009250UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human TSG is a 198 amino acid, 22.2 kDa protein containing the BMP/TGF-beta binding portion of the full length TSG protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

TWSG1 may be involved in dorsoventral axis formation. Seems to antagonize BMP signaling by forming ternary complexes with CHRD and BMPs, thereby preventing BMPs from binding to their receptors. In addition to the anti-BMP function, also has pro-BMP activity, partly mediated by cleavage and degradation of CHRD, which releases BMPs from ternary complexes. May be an important modulator of BMP-regulated cartilage development and chondrocyte differentiation. May play a role in thymocyte development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9GZX9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 57045
Molekulargewicht 22.2 kDa
Name Human TSG
Menge 250 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/ μg
Gen-Alias 1810013J15Rik; 9030422N06Rik; AW552143; D17Ertd403e; PSEC0250; Tsg; Twg; twisted gastrulation BMP signaling modulator 1; twisted gastrulation homolog 1; twisted gastrulation homolog 1 (Drosophila); twisted gastrulation protein homolog 1; Twsg1
Gebräuchliche Bezeichnung TSG
Gensymbol Twsg1
Biologische Aktivität Determined by its ability to neutralize BMP-6-induced alkaline phosphatase production by ATDC chondrogenic cells. The expected ED50 for this effect is ≤ 2.0 ug/ml of TSG.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz CNKALCASDV SKCLIQELCQ CRPGEGNCSC CKECMLCLGA LWDECCDCVG MCNPRNYSDT PPTSKSTVEE LHEPIPSLFR ALTEGDTQLN WNIVSFPVAE ELSHHENLVS FLETVNQPHH QNVSVPSNNV HAPYSSDKEH MCTVVYFDDC MSIHQCKISC ESMGASKYRW FHNACCECIG PECIDYGSKT VKCMNCMF
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt