missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human TXNIP (aa 10-88) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30208505
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30208505 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30208505

Marke: Invitrogen™ RP94112

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (96%), Rat (96%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

The members of the zinc fingers and homeoboxes gene family are nuclear homodimeric transcriptional repressors that interact with the A subunit of nuclear factor-Y (NF-YA) and contain two C2H2-type zinc fingers and five homeobox DNA-binding domains. This gene encodes member 2 of this gene family. In addition to forming homodimers, this protein heterodimerizes with member 1 of the zinc fingers and homeoboxes family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9H3M7
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 10628
Name Human TXNIP (aa 10-88) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 1200008J08Rik; AA682105; ARRDC6; EST01027; HHCPA78; hyperlipidemia 1; Hyplip1; Tbp-2; THIF; thioredoxin binding protein 2; thioredoxin binding protein-2; thioredoxin interacting protein; thioredoxin-binding protein 2; Thioredoxin-interacting protein; TXNIP; upregulated by 1,25-dihydroxyvitamin D-3; VDUP1; Vitamin D3 up-regulated protein 1
Gebräuchliche Bezeichnung TXNIP
Gensymbol TXNIP
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz FEVVFNDPEKVYGSGEKVAGRVIVEVCEVTRVKAVRILACGVAKVLWMQGSQQCKQTSEYLRYEDTLLLEDQPTGENEM
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.