Learn More
Human u-Plasminogen Activator (uPA)/Urokinase Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18068821
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18068821 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18068821
Marke: R&D Systems AF1310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
u-Plasminogen Activator/Urokinase Polyclonal specifically detects u-Plasminogen Activator/Urokinase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen u-Plasminogen Activator/Urokinase
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer P00749
Gen-Alias ATF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.73, plasminogen activator, urokinase, PLAU, uPA, u-PA, uPlasminogen Activator, U-plasminogen activator, urinary, Urokinase, urokinase-type plasminogen activator
Gensymbole PLAU
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human uPA Ser21-Leu432 Accession # P00749
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5328
Testspezifität Detects human u-Plasminogen Activator in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG