missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Uterus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)

Artikelnummer. 18214273 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18214273 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18214273 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00 €
    540.75 € / 1 Milligramm
    Sparen 31.25 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Human Uterus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Reproductive
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Human Tumor Tissue: Uterus
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Tumor
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Uterus Whole Tissue Lysate (Adult Tumor)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.