Learn More
R&D Systems™ Human VEGF Quantikine ELISA Kit
Descrizione
The Human VEGF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human VEGF in cell culture supernates (200 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Specifica
Specifica
| Assay-Bereich | 15.60 to 1000 pg/mL (Cell Culture Supernates), 31.30 to 2000 pg/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma) |
| Assay-Empfindlichkeit: | 5 pg/mL (Cell Culture Supernates), 9 pg/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma) |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | Cross-species reactivity observed with 1 or more species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human VEGF. This assay also recognizes Recombinant Human VEGF165b. |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 7422 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?