Learn More
Novus Biologicals™ Human Vein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Vein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Blood Lymph |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - hypertension: Vein |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Hypertension |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke