missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | VISTA/B7-H5/PD-1H |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 730804 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9H7M9 |
| Gen-Alias | 4632428N05Rik, B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, Dies1, Gi24, PD1H, PD-1H, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?