missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18744697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18744697 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18744697 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB71265SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Blockade of Receptor-ligand Interaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VISTA/B7-H5/PD-1H
Anwendungen Blocking Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon 1011451
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Blockade of Receptor-ligand Interaction
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer Q9H7M9
Gen-Alias 4632428N05Rik, B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, Dies1, Gi24, PD1H, PD-1H, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human VISTA/B7-H5/PD-1H, Phe33-Ala194, Accession # Q9H7M9
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64115
Testspezifität Detects human VISTA/B7-H5/PD-1H in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.