Learn More
Human Wnt-7a Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18706779
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18706779 100 μg 100 Mikrogramm
18746988 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18706779
Marke: R&D Systems MAB30081100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Wnt-7a Monoclonal specifically detects Wnt-7a in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Wnt-7a
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 946744
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer O00755
Gen-Alias protein Wnt-7a, proto-oncogene Wnt7a protein, wingless-type MMTV integration site family, member 7A, Wnt7a
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Wnt-7a Met1-Lys349 Accession # O00755
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7476
Testspezifität Detects human Wnt-7a in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only (RUO)