missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human XBP1 (S Isoform) Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18741378
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18741378 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18741378

Marke: R&D Systems IC4257T100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

XBP1 Monoclonal specifically detects XBP1 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen XBP1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 525904
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001073007
Gen-Alias HTF, TREB5, X-box binding protein 1, X-box-binding protein 1, XBP-1, XBP2, XBP2Tax-responsive element-binding protein 5
Gensymbole XBP1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human XBP1S Ser188-Leu287 Accession # NP_001073007
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7494
Testspezifität Detects human XBP1 (S Isoform) (XBP1S) in direct ELISAs. This segment is found only in the XBP1S (spliced) variant. Does not detect XBP1U (unspliced).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.