Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human Sonic Hedgehog (SHH) Protein
Artikelnummer. 16801426 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
5 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 16801426
Marke: Proteintech™ HZ13065UG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 6469
Molekulargewicht 20 to 24 kDa
Menge 5 μg
Spezies Human
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile water containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Inhalt und Lagerung Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Aktivität Typically ≤ 350 ng/mL EC50
Expressionssystem Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 90%