Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human Sonic Hedgehog (SHH) Protein
Artikelnummer. 16891416 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
5 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16891416 10 μg 10 Mikrogramm
16801426 5 μg 5 Mikrogramm
16881416 100 μg 100 Mikrogramm
3 options
Artikelnummer. 16891416
Marke: Proteintech™ HZ130610UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 6469
Molekulargewicht 20 to 24 kDa
Menge 10 μg
Spezies Human
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile water containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Inhalt und Lagerung Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Aktivität Typically ≤ 350 ng/mL EC50
Expressionssystem Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 90%