Learn More
Dostmann Electronic FEUCHTEMESSER FUER HOLZ UND PAPIER Für Holz, Kork, Gips...
Artikelnummer. 11873771
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
130 x 40 x 21 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11873771
Marke: Dostmann Electronic 50200340
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reiches, zuverlässiges, robustes Instrument für Mois-ture-Messungen von Holz und Konstruktionswerkstoffen.
  • Humidcheck Feuchtigkeitsmessgerät
  • Instrument zur Messung von Feuchten von Holz und Konstruktionswerkstoffen
  • Humidimeter für Holz
Spezifikation
Typ Humidcheck-Feuchtigkeitsmessgerät
Abmessungen (L x B x H) 130 x 40 x 21 mm
Gewicht (metrisch) 100 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Instrument zur Messung der Feuchtigkeit von Holz und Konstruktionswerkstoffen