Learn More
Testo™ Feuchtigkeits-Plug-in-Sondenkopf für drahtlosen Griff
Artikelnummer. 10326983
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20 bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10326983
Marke: Testo™ 0636 9736
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie das kompakte professionelle Feuchtigkeitsmodul, um die drahtlose Feuchtigkeits-/Temperaturmessung mit dem entsprechenden Funkgriff und Messgerät durchzuführen
  • Für drahtlose Feuchtigkeits- und Temperaturmessungen
  • Kann an verschiedenen Testo-Radiogriffen befestigt werden (separat erhältlich)
  • Hohe Präzision bei der Feuchtigkeitsmessung
  • Temperaturmessbereich: -20 bis +70 °C
  • Erfordert den kabellosenTesto 0554 0191 Griff für die Verwendung
Spezifikation
Genauigkeit ± 0,3 °C; ± 2 % RH (2 bis 98 % RH)
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100%
Auflösung 0,1 °C, 0,1 % RH
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +70 °C