Learn More
Rotronic™ Feuchte-Standards
Beschreibung
Beinhaltet
SCS-konformes Kalibrierungszertifikat, Textilpads, Kalibrierungsanweisungen
Mit den Feuchtestandards, einem Kalibriergerät und auf einem PC ausgeführter HW4-Software ist dies einfach zu erreichen.
- Ampullen enthalten ungesättigte Salzlösungen
- Einfache und sichere Kalibriermethoden vor Ort
- Unbegrenzte Lagerungsdauer
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | 0.8 |
| Analysenzertifikat | SCS-rückführbares Kalibrierungszertifikat, Textilpad, Kalibrierungsanweisungen |
| Verfahren | Vor-Ort-Kalibrierung und Anpassung der Rotronic Sonde |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotronic-Instrument |
| Lösungstyp | 80% RH |
| Typ | Feuchtigkeitsstandard |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- etalon d'humidite 80% HR
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride