Learn More
Testo™ Huminator II Testkammer, 200 ml (Tankvolumen), 4,2 l (Messkammer)
Artikelnummer. 15846341
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
451 mm x 448 mm x 266 mm (mit Aufsätzen: 482 mm x 448 mm x 290 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15846341
Marke: Testo™ 0519 0900
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich:5 °C bis 50 °C; relative Luftfeuchtigkeit:5 bis 95%
Vorteile:
  • Großer Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich von 5 °C bis 50 °C und von 5 bis 95 % RH
  • Das neue Touch-Display ermöglicht eine schnelle und intuitive Bedienung
  • Grafische und tabellarische Ansicht mit Speicherung/Auswertung der Messwerte
  • Ein leicht zugänglicher und austauschbarer Referenzsensor macht ein externes Referenzsystem überflüssig
  • Möglichkeit zur individuellen Programmierung von Messpunkten/Verfahren
Einfache Bedienung, schnelle Regelung, gute Stabilität und Homogenität:
  • Höchste Messstabilität durch optimale Isolierung der Kammer und High-End-Dichtungsadapterplatte
  • Messkammer:Ø160 mm, Tiefe 320 mm
  • Keine Kondensation in der Kammer mit Regelung entlang des Taupunkts
  • Mobil: Kompakte Größe und minimales Gewicht sorgen für einen flexiblen Einsatz
Präzise Feuchtigkeitskalibrierung:
  • Führen Sie eine schnelle und einfache Feuchtekalibrierung von Messgeräten, Sensoren und Datenloggern aller Hersteller durch
  • Die mitgelieferte Adapterplatte ermöglicht die gleichzeitige Kalibrierung von bis zu fünf Sensoren ohne Beeinträchtigung der Homogenität, was eine hohe Effizienz garantiert
  • Die zeitnahe Programmfunktion ermöglicht die Automatisierung von Kalibrierungen, da bis zu 10 Feuchte- und Temperaturwerte automatisch abgerufen werden können
  • Die Stabilisierungszeit kann frei gewählt werden
  • Mit einem Peltier-Element erzeugt und stabilisiert die Temperaturregelung Temperaturen im Bereich von 5 °C bis 50 °C.
Abnehmbarer Sensor:
  • Mit einer leicht zugänglichen Referenzsonde, die in die Messkammer integriert ist
  • Kann problemlos ausgetauscht oder zur Neukalibrierung entfernt werden
  • Kein zusätzliches Referenzmessgerät erforderlich
  • Nur der Referenzsensor muss zur Neukalibrierung eingesendet werden
  • Durch den optionalen Kauf eines zweiten Referenzsensors können Stillstandszeiten durch die Neukalibrierung vermieden werden
Einfache Bedienung über das Touch-Display:
  • Die Messwerte sind komfortabel zu steuern
  • Die übersichtliche Menüstruktur ermöglicht eine intuitive und einfache Handhabung
  • Es stehen Hilfetexte zur Verfügung
  • Mit dem Touch-Display ist die Programmierung in wenigen Schritten möglich
  • Bei Bedarf kann dieser Prozess auch über die USB-Schnittstelle durchgeführt werden
  • Darüber hinaus ermöglicht ein akustisches Signal dem Benutzer, die Stabilität und Füllstandsanzeige des Wassers zu steuern
Messkammer:
  • Die große und extrem feste Kammer bietet genug Platz für bis zu fünf Sensoren/mehrere Datenlogger gleichzeitig
  • Die optimale Isolierung der Kammer mit einer speziellen Dichtungsadapterplatte gewährleistet die Stabilität der Messwerte in einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich
Einsatz vor Ort:
  • Dank des intelligenten Einsatzes von Materialien beträgt das Gewicht nur 19 kg
  • Mit Hilfe eines Anzeigebefehls kann das Wasser automatisch abgelassen werden
  • Optimaler Schutz wird durch einen optional erhältlichen Transportwagen gewährleistet
Spezifikation
Alarmtypen Stabilisierungssignal: Optisch und akustisch
Kapazität (metrisch) 200 ml (Tankvolumen), 4,2 l (Messkammer)
Zur Verwendung mit (Geräte) Transportwagen (0519.0899)
Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 50 °C
Typ Testkammer
Display Touchscreen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erzeugen/Steuern der Luftfeuchtigkeit
Feuchtigkeitsregelung 5 bis 95 % RH
Anschlüsse USB und LAN
Temperaturregelung 5°bis 50 °C
Temperaturstabilität ± 0,02 °C (bei 25 °C; 50 % rF), ± 0,3 % rF (10 –80 % rF bei 10 –40 °C) ±0,5 % RH (Messbereich)
Abmessungen (T x B x H) innen 451 mm x 448 mm x 266 mm (mit Aufsätzen: 482 mm x 448 mm x 290 mm)
Tiefe (metrisch) Well 320 mm
Durchmesser (metrisch) Well 160 mm
Gewicht (metrisch) 19 kg
Elektrische Anforderungen 30 W bis 250 W, max.:500 w
Spannung 110/230 V