Learn More
(-)-Huperzine A, TRC
Artikelnummer. 30405048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405048 10 mg -
30398679 1 mg 1 Milligramm
30393438 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30405048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH82600010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102518-79-6
Summenformel C15 H18 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 242.32
Synonym 5,9-Methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, 5-amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-, (5R,9R,11E)-, 5,9-Methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, 5-amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-, [5R-(5α,9β,11E)]-, Selagine (6CI,8CI), (5R,9R,11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, (-)-Huperzine A, (-)-Selagine, Hup A, Huperzine, Huperzine A, Hupzine A, Kimpukan A
SMILES C\C=C\1/[C@@H]2CC3=C(C=CC(=O)N3)[C@@]1(N)CC(=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Huperzine A
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+/t10-,15+/m0/s1
Formelmasse 242.1419