missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUVEC(human umbilical vein) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Beschreibung
- Tissue: Human umbilical vein
- Host: Human
- Lysis buffer: Modified RIPA lysis buffer: 50mM Tris-HCl pH 7.4, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF
- Storage buffer: In modified RIPA lysis buffer
Western Blotting, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Tissue | Human Umbilical Vein |
| Beschreibung | Whole cell lysate (non-denatured) |
| Lysepuffer | Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. |
| Vorbereitungsmethode | Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). |
| Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Menge | 200 μg |
| Lagerungspuffer | In modified RIPA Lysis Buffer. |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?