Learn More
Hamilton™ HV4-1-VENTIL
Artikelnummer. 11522475
Ansicht ändern
Click to view available options
Auslösung:
Manuell
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Auslösung Packungsgröße
11522475 Manuell 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11522475 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    139.55 € / 1 Stück
    Sparen 14.45 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hamilton (HV)-Kegelventile bieten eine wirtschaftliche und flexible Methode zum kundenspezifischen Aufbau eines Durchflusskontrollsystems, vom einfachen Auf/Zu-Ventil bis hin zu komplexeren Anordnungen mit mehreren Ventilen, die eine Kombination aus Regel
Das kleine Ventilgehäuse mit Flüssigkeitsdurchfluss aus chemisch inertem PTFE/CTFE eignet sich ideal für Niederdruckanwendungen (100 psi). Alle HV-Kegelventile ermöglichen die Auswahl und den Austausch einer Vielzahl von Anschlüssen, Adaptern und Schläuchen, einschließlich Luer-Anschlüssen mit Außen- und Innengewinde, FEP-Schlauchverbindungen und Adaptern, die direkt in das Ventil gedreht werden und eine schier endlose Anzahl an Ventilkonfigurationen für jede Durchflussanwendung bieten.
Datenblatt
  • Ventilmodell– 4-1
  • Ventilmodellbeschreibung– 180° Durchflusspfad 4-Ports
  • Fluidweg– PTFE/CTFE
  • Ventilgröße– Hochspannung
  • Nenndurchmesser des Anschlusses– 0,059 in. (1,5 mm)
  • Außenabmessung des Ventilgehäuses– 0,75 in. (19,1 mm)
  • Gehäusematerial– Aluminium
  • Gesamtvolumen an Totraum– 19 μL
  • Betätigt– Handbuch
  • Losbrechmoment– 15 oz-in (105,9 mNm)
  • Panelmontage– NEIN
  • Gewindetiefe– 0,219 in. (5,6 mm)
  • Gewindeverbindung–¼ -28
  • Hohe Betriebstemperatur– 38 °C (100 °F)
  • Niedrige Betriebstemperatur– -12 °C (10 °F)
  • Betriebsdruck– 0 bis 100 psig (0 bis 6,9 bar)
  • Hohe Lagertemperatur– 38 °C (100 °F)
  • Niedrige Lagertemperatur– -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Auslösung Manuell
Modus Verteiler
Typ HV
No. of Ports 4 Anschlüsse