Learn More
Hamilton™ VALVE HV 4-2
Artikelnummer. 11570052
Ansicht ändern
Click to view available options
Handventil
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11570052 Handventil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11570052 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 €
    153.97 € / 1 Stück
    Sparen 16.03 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine wirtschaftliche und flexible Methode zur kundenspezifischen Erstellung eines Durchflusskontrollsystems für Flüssigkeiten.
  • Chemisch inerter Flussweg
  • Ideal geeignet für Niederdruckanwendungen
  • Auslaufsichere Versiegelungen