Learn More
Hamilton™ HVC Standard-Keramikventile
Beschreibung
- Der starre Keramik-Flüssigkeitspfad ist beständig gegen Verkratzen aus Salzkristallen
- Bietet hervorragende Lebensdauer und Leistung
- Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren
- Maximiert die Flexibilität und den Wert
- Ideal für Niederdruck-Applikationen
- Alle HVC-Ventile haben eine Gewindetiefe von 1/4 in.-28 UNF
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 3-2 Modell, 3 Anschlüsse, Aluminiumgehäuse |
| Zur Verwendung mit | PSD/2- und 3-Spritzenantriebsmodule |
| Material | Aluminium |
| Modell | 3-2 Modell |
| Typ | Keramik HV-Ventil |